Sources d'alimentation pour électrophorèse, EVT 300
Fournisseur: EDVOTEK
509
732-1424EA 285 EUR InStock
732-1424
Sources d'alimentation pour électrophorèse, EVT 300
Alimentations électriques
Source d'alimentation EVT 300 peuvent faire fonctionner plusieurs unités M6Plus, deux unités M12 ou deux HexaGels (à 75 V). L'EVT 300 analyse des gels en seulement 20 à 30 minutes (à 150 V).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité