Système d'électrophorèse verticale, MV10
Fournisseur: EDVOTEK
581
732-1427EA 379 EUR InStock
732-1427
Système d'électrophorèse verticale, MV10
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse verticale
Conçu pour la séparation des protéines sur gels de polyacrylamide, le système MV10 est équipé d'une cassette pour gels 9×19 cm et supporte la plupart des gels précoulés ou préparés.
  • Équipé d'une cassette pour gels
  • Électrodes entièrement en platine
  • Couvercle avec verrouillage de sécurité
  • Fils électriques sécurisés
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité