Film de scellage, auto-adhésif pour tests ELISA, PCR en temps réel (qPCR)
Fournisseur: Brand
781391
732-1475EA 146 EUR InStock
732-1475
Film de scellage, auto-adhésif pour tests ELISA, PCR en temps réel (qPCR)
Scellés Microplaque Sceaux
Film en polyester très transparent adapté pour les mesures PCR en temps réel. Plage de températures : –40 °C à +120 °C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité