VWR®, Pointes à filtre, recharge Next Generation
Fournisseur: VWR Collection
732-1482EA 135 EUR InStock
732-1482
VWR®, Pointes à filtre, recharge Next Generation
Pointes de pipettes
Ces embouts à filtre d’aérosol, dotés de filtres brevetés en polyéthylène de haut poids moléculaire, offrent une protection complète contre le transfert d’échantillons. Les pores du filtre ont une taille moyenne de 10 μm, de sorte que même les radionucléotides sont capturés avant d'atteindre le corps de la pipette Ils sont idéaux pour la PCR et la manipulation d'ADN.
  • Conception durable basée sur 95% de matériaux renouvelables - base de pointe compostable à partir de résine organique non pétrolière, carton fabriqué à partir de fibres 100% recyclées, impression à base d'encre végétale à base de soja
  • Système de recharge facile à utiliser - nouveaux racks de pointes de pipette, inserts et couvercle de transfert empêchant les pointes de vaciller pendant le remplissage et gardant les pointes propres
  • Certifié humain sans ADN/RNase/DNase
  • Exempt de pyrogènes, d'ATP et d'activité protéase
Next Generation est un système complet conçu avec une faible empreinte carbone. Il renferme la première résine compostable en bioplastique (non dérivée du pétrole) jamais utilisée pour les recharges d’embouts de pipettes. La faible empreinte de la gamme Next Generation s’étend à l’emballage, avec une boîte refermable qui permet de maximiser l’espace de stockage dans les laboratoires encombrés.
Conditionnement: Emballage compact et refermable avec un poids total réduit.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité