VWR®, Barrettes de tubes PCR et bouchons
Fournisseur: VWR Collection
732-0546EA 222 EUR InStock
732-0546 732-0550 732-0552 732-0553 732-0554 732-0545 211-0338 211-0339 211-0381 732-1506 732-1521 732-1517 732-1518 732-1519 732-1520 731-0367 732-3391 732-3484 732-3485 732-3499 732-3608 732-3609 732-3610
VWR®, Barrettes de tubes PCR et bouchons
Tubes Tubes PCR
Ces barrettes, de tubes PCR avec bouchon, sont en résine PP; elles sont compatibles avec à la plupart des thermocycleurs.
  • Certifiées sans DNase, sans RNase et sans ADN humain
  • Fabriquées en polypropylène, avec un contrôle qualité respectant des directives strictes
Disponibles avec bouchons plats ou bombés.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité