SE250 Mighty Small II Cuve d'électrophorèse verticale mini
Fournisseur: HOEFER ELECTROPHORESIS
SE250-10A-.75
732-1752EA 848 EUR InStock
732-1752
SE250 Mighty Small II Cuve d'électrophorèse verticale mini
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse verticale
La cuve d'électrophorèse verticale mini SE250 Mightly Small II est conçue pour un criblage et une séparation rapides.
  • Taille de plaque de verre maximale de 10×8 cm
  • Refroidissement actif efficace permettant de garantir des bandes nettes
  • Rapide et facile à assembler
  • Nécessite une quantité minime de tampon
  • Peut facilement être mis à niveau vers la version SE260 (avec accessoires en option) permettant d'accepter à la fois les gels 10×8 et 10×10,5 cm, ce qui offre une large variété d'options de gels pré-coulés
Easily upgradable to the SE260 (withMore Product Information
Collapse All
Désignation Modèle Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Mini vertical electrophoresis system, complete unit with 0,75 mm, SE 250 SE 250 1 732-1752
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité