Cuves d'électroporation
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
5510-11 5520 5540-11
732-2267EA 336 EUR InStock
732-2267 732-2268 732-2269
Cuves d'électroporation
Cuvettes Cuves d'électroporation
Compatibles avec tous les électroporateurs classiques.
  • Tolérances précises des écarts, garantissant la reproductibilité de la puissance de champ ainsi qu'une grande efficacité de transformation
  • Cuve de forme homogène en plastique moulé sans raccords, qui élimine les fuites et maintient les plaques d'aluminum en positions parallèles; cela permet de traiter les échantillons de façon uniforme, avec un niveau de sécurité constant
  • Couvercles avec code couleur et surface dépolie, simples à étiqueter, faciles à reconnaître
  • Couvercles qui s'ajustent bien et
More Product Information
Collapse All
Désignation Matière Couleur bouchon Stérilité Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Cuvettes avec largeur de fente de 1 mm PC blanc Stérile 50 732-2267
Cuvettes avec largeur de fente de 2 mm PC bleu Stérile 50 732-2268
Low Manufacturing Impact
Cuvettes avec largeur de fente de 4 mm PC vert Stérile 50 732-2269
Low Manufacturing Impact
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité