PCR tubes, 0,1 ml, with or without cap strips, Axygen®
Fournisseur: Corning
PCR-0104-C PCR-0108-LP-C PCR-0108-LPRTC PCR-0108-LPRTW
732-2422EA 232.6 EUR InStock
732-2422 AXYGPCR-0108-LP-C 732-2913 732-2424
PCR tubes, 0,1 ml, with or without cap strips, Axygen®
Tubes Tubes PCR
Low profile eight strips PCR tubes ideal for low sample volumn reactions. Low profile design allows reduced reaction time and evaporation due to less dead air volume.
  • Low profile design results in faster and more efficient PCR reactions
  • Tubes available in white or clear, with or without cap
  • Leak-Proof Seals
  • Precise thermal transfer
  • Certified DNase-/RNase-free and nonpyrogenic
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité