PCR microtubes and strips
Fournisseur: BIOTIX
PCT-0002-8C
732-2463EA 0 EUR InStock
732-2463
PCR microtubes and strips
Tubes Tubes PCR
Medical grade virgin polypropylene.
  • Excellent chemical and temperature resistance
  • Biologically inert
  • BioReady™ certified free from DNase, RNase and endotoxin
Superior clarity for sample visualisation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité