Microplates, high content imaging glass bottom, Corning®
Fournisseur: Corning
4580 4582 4584
732-2493EA 323.26 EUR InStock
732-2493 BDAA4582 BDAA4584
Microplates, high content imaging glass bottom, Corning®
Microplaques Microplaques HTS
High optical quality glass bottom, black microplates are ideal for performing high content cell based assays using imaging systems. The glass bottom provides a flat and optically clear surface that reduces autofocus time, increases throughput and is ideal for cell growth.
  • High optical quality and scratch-resistant glass
  • Glass bottom thickness of 200 µm is well suited for imaging microscopy
  • Well bottom flatness <50 µm to ensure planarity for imaging devices
  • Low background fluorescence and minimal crosstalk to provide the highest possible optical quality
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..