96- en 384-well microtitterplaten, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
249943 249944 249945 249946 249947 249949 249950 264573 264575 264576 264579 267245 267334 267342 267350 267369 267385 442587
732-2619EA 344 EUR InStock
732-2619 732-2620 732-2621 732-2622 732-2623 732-2624 732-2625 732-2654 732-2656 732-2657 732-2660 732-2661 732-2662 732-2663 732-2664 732-2665 732-2666 735-0016
96- en 384-well microtitterplaten, Nunc™
Microplaten HTS-microplaten
PP, onbehandeld, zonder deksel. Deze platen zijn niet-toxisch en bestand tegen de meeste chemicaliën, oplosmiddelen en alcoholen en daarmee ideaal voor vloeibare-faseassays, monstervoorbereiding, opslag van verbindingen en chemische synthese. Witte platen voor luminescentietoepassingen maximaliseren de reflectie van signalen en minimaliseren autoluminescentie. Zwarte platen voor fluorescerende toepassingen reduceren de achtergrondfluorescentie en beperken de hoeveelheid licht reflectie. Gekleurde platen zijn met name geschikt voor opslagtoepassingen.
  • Compatibel met gerobotiseerde en
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité