Tapis de scellage pour plaques 1,0 ml DeepWell™, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
278616 278617
732-2676EA 241 EUR InStock
732-2676 732-2677
Tapis de scellage pour plaques 1,0 ml DeepWell™, Nunc™
Scellés Microplaque Sceaux
En EVA. Pour plaques de scellage en PP et en PS.
  • Fermeture hermétique avec une protrusion minimale dans chaque puits
  • Empêche l'évaporation et la pénétration de poussière
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité