Four à hybridation, PerfectBlot
Fournisseur: VWR Peqlab
732-2956EA 5020 EUR InStock
732-2956
Four à hybridation, PerfectBlot
Étuves Fours à hybridation
Flexible et économique pour tout type de laboratoire, la plate-forme PerfectBlot peut accueillir plusieurs flacons de 150 ou 300 mm à des températures pouvant atteindre jusqu'à 80 °C. Le four à hybridation PerfectBlot dispose d'un intérieur en acier inoxydable, parfaitement adapté aux étapes d'incubation et de lavage pendant les expériences d'hybridation des acides nucléiques telles que Northern, Southern, Dot ou Slot Blots. Accessoires supplémentaires qui facilitent l'utilisation du système PerfectBlot comme un dispositif d'agitation pour flacons de culture de grande taille.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité