VWR®, Applicateur de garniture de bouchon
Fournisseur: VWR Collection
732-3335EA 2070 EUR InStock
732-3335
VWR®, Applicateur de garniture de bouchon
Applicateurs de films Applicateurs de film de scellage
Compact et portable, cet applicateur de garniture de bouchon est très facile à utiliser et ne nécessite qu’une seule opération du système pour produire une étanchéité précise et fiable sur une large gamme de microplaques de collecte et à puits peu profonds.
  • Nécessite une pression minimale pour bouchonner, réduire la fatigue et les contraintes physiques répétitives
  • Revêtement en poudre résistant aux déversements de produits chimiques
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité