384 Deepwell platen
Fournisseur: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0781 AB-1178 AB-1056
732-4879EA 341 EUR InStock
732-4879 732-3338 MATRAB-1056
384 Deepwell platen
Microplaten Deepwell-microplaten
Thermo Scientific™ Abgene™ polypropylene deep well plates offer storage security for assays, compound libraries or storing samples for either intermediate or long term use.
  • Compatible with a variety of automated liquid handling for high throughput workflows
Certifications: Manufactured in Class 100,000 cleanroom under ISO 9001 conditions. ANSI compliant.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité