VWR®, Embouts à filtre, recharge Next Generation, faible rétention
Fournisseur: VWR Collection
732-3350EA 156 EUR InStock
732-3350
VWR®, Embouts à filtre, recharge Next Generation, faible rétention
Pointes de pipettes
Ces embouts à filtre d’aérosol, dotés de filtres brevetés en polyéthylène de haut poids moléculaire, offrent une protection complète contre le transfert d’échantillons. Idéals pour la manipulation de PCR et d’ADN.
  • La tension superficielle extrêmement basse réduit considérablement la perte d’échantillon et offre une reproductibilité considérablement plus élevée lorsque vous travaillez avec un milieu critique
  • Système de recharge simple d’emploi : nouveaux portoirs d’embouts de pipettes, avec inserts et couvercle de transfert assurant la propreté des
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité