Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

VWR® IsoFreeze®, PCR and qPCR racks, colour change

Fournisseur: VWR Collection
732-3498EA 171 EUR InStock
732-3498
VWR® IsoFreeze®, PCR and qPCR racks, colour change
Portoirs Tube Racks
Iso-freeze PCR racks are specially designed for Qiagen® and Corbett Rotor-Gene® tubes.

  • Maintain a sample temperature of less than 4 °C for almost 4 hours (with lid on rack) when used at room temperature
  • Gradual fade in colour changes indicates slowly rising sample temperatures
  • It undergoes a dramatic change to a contrasting colour at 7 °C
  • Blue rack colour indicates safe sample temperature

Tube and plate capacity:
PCR: 96×0,1 and 0,2 ml tubes and strip tube, plates up to 96-well.
qPCR: 64×0,1 ml Corbett rotor-gene tubes, 16×0,2 ml tubes or strips, and 4×0,5 ml tubes.

Dimensions: 141×99×44 mm

Commander maintenant
 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité