Lamelles couvre-objets chambrées, Nunc™, Lab-Tek™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
171080
732-3644EA 85.9 EUR InStock
732-3644
Lamelles couvre-objets chambrées, Nunc™, Lab-Tek™
Lamelles couvre-objet
Ces lamelles couvre-objet permettent de sécuriser l'objet sur la lame pendant l'observation au microscope.
A utiliser avec les flacons sur lame (NUNC170920) et les Flaskette™ Thermo Scientific™.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité