l'Hybridation four, HB-1000 Hybridizer
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0030-02
732-4300EA 4650 EUR InStock
732-4300
l'Hybridation four, HB-1000 Hybridizer
Étuves Fours à hybridation
Le four Hybridizer est doté d'un chauffage rapide et peut être empilé afin d'optimiser l'espace disponible. La commande de vitesse variable permet une saturation des échantillons homogène pour le lavage ou l'hybridation et le carrousel peut être remplacé par un plateau d'agitateur (accessoire pouvant être acheté en option).
  • Grand écran LED affichant la température interne de la chambre
  • Plateau de protection fourni pour un nettoyage aisé des éclaboussures
  • Molette de réglage de la vitesse
  • Commandes de température et de vitesse de rotation précises
  • Fonction
More Product Information
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Hybrideur HB-1000 1 732-4300
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité