Hybridisation oven, HL-2000 HybriLinker
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0031-02
732-4301EA 5610 EUR InStock
732-4301
Hybridisation oven, HL-2000 HybriLinker
Étuves Fours à hybridation
Le four Hybrilinker associe un four à hybridation HB-1000 avec un CX-2000 Crosslinker, fonctionnant tous deux indépendamment. L'élément Crosslinker de l'appareil émet des UV à 254 nm pour permettre la liaison de l'ADN à une membrane en quelques secondes. La dose d'UV peut être saisie sous forme d'une durée ou d'une valeur en microjoules par cm² pour une exposition précise.
  • Commandes de température et de vitesse de rotation précises
  • Fonction de mélange dynamique adaptée aux conditions nécessaires au screening de bibliothèques d'ADN complémentaire, à la synthèse d'amorces et à l'hybridation d'acides nucléiques
  • Intérieur en acier inoxydable facile à nettoyer
Lower chamber - UV output: 254 nm (set 999900 microjoules/cm² or up to 999,9 mins of exposure)
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité