Fours d'hybridation, HB-500 Minidizer
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0330-02
732-4315EA 2940 EUR InStock
732-4315
Fours d'hybridation, HB-500 Minidizer
Étuves Fours à hybridation
Le four Minidizer est un appareil de table à la fois compact et portable. Il est particulièrement adapté pour une utilisation dans de petits laboratoires ou ceux disposant d'une surface limitée. Le couvercle s'ouvre pour permettre d'accéder aisément au carrousel (amovible pour faciliter le retrait des flacons).
  • Commandes de température et de vitesse de rotation précises
  • Fonction de mélange dynamique adaptée aux conditions nécessaires au screening de bibliothèques d'ADN complémentaire, à la synthèse d'amorces et à l'hybridation d'acides nucléiques
  • Intérieur
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité