Hybridisation oven, HM-4000 Multidizer
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0340-02
732-4316EA 7620 EUR InStock
732-4316
Hybridisation oven, HM-4000 Multidizer
Étuves Fours à hybridation
Le four de pointe pour un grand choix de mouvements. Le four Multidizer est livré avec une rôtisserie (dans la chambre inférieure) et un plateau oscillant (dans la chambre supérieure). Il peut également être équipé d'un plateau basculant et/ou à mouvement orbital en option. Ils permettent de s'adapter à différents conteneurs et applications. La chambre inférieure de l'appareil est identique à celle du HB-1000 et fonctionne indépendamment de la chambre supérieure.
  • Commandes de température et de vitesse de rotation précises
  • Fonction de mélange dynamique adaptée aux conditions nécessaires au screening de bibliothèques d'ADN complémentaire, à la synthèse d'amorces et à l'hybridation d'acides nucléiques
  • Intérieur en acier inoxydable facile à nettoyer
Lower chamber- heating element: 1250 W
Lower chamber- temperature range: Ambient +10...99.9 °C
Lower chamber- variable speed: 10 - 15 min⁻¹
Upper chamber - carousel: 12 - 20 min⁻¹
Upper chamber - heating element: 500 W
Upper chamber - orbital tray, motorised: 1 - 30 min⁻¹
Upper chamber - shaker tray speed (cycles/min): 54 - 106
Upper chamber - temperature range: Ambient +10...80 °C
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité