L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Station de travail et système d'empilement pour microtubes et plaques PCR®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
AB-0538
732-4818EA 148 EUR InStock
732-4818
Station de travail et système d'empilement pour microtubes et plaques PCR®
Portoirs Tube Racks
Convenient platform for tube handling and reagent dispensing before and after sample processing.
  • Multiple workstations can be securely stacked
  • Can be stored at down to −190 °C
Holds:
96×0,2 ml V-bottom tubes
96×0,3 ml U-bottom Omnistrips
Thermo-Tube plates
Thermo-Fast® non-skirted 96-well plates
Thermo-Fast® semi-skirted 96-well plates
48×0,5 ml Thermo-Tubes
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité