Film adhésif pour PCR et feuilles
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
AB-0558 AB-0626
732-4819EA 160 EUR InStock
732-4819 732-4838
Film adhésif pour PCR et feuilles
Scellés Microplaque Sceaux
Film polyester transparent, feuille d'aluminium. Recommandé pour PCR en association avec un thermocycleur possédant un couvercle à visser ou rabattable.
  • L'adhésif résistant empêche l'évaporation pendant le thermocyclage ou le stockage d'échantillons
  • Film transparent pour applications de fluorescence
  • Aucun résidu collant sur la plaque lorsque le joint est retiré
  • Plage de températures : pour film –20 à +120 °C ; pour feuille –80 à +150 °C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité