Plaques de stockage, 96 puits
Fournisseur: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0796
732-4885EA 178 EUR InStock
732-4885
Plaques de stockage, 96 puits
Microplaques Microplaques deepwell
En PP. Ces microplaques sont particulièrement adaptées aux applications de stockage, de criblage et de mise en culture de composés.
  • 96 puits ronds – Volume maximal 370 μl
  • Fond de puits en U
  • Grille de repérage alphanumérique et dimensions standard
  • Nervures d'appui facilitant l'empilement, pour des résultats de centrifugation améliorés
Couleur: naturel
Colour: Natural
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité