Plaques de stockage à puits profonds, 96 puits, 0,8 ml
Fournisseur: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0765 AB-0859 AB-0765/Y
732-4871EA 247 EUR InStock
732-4871 732-4900 732-0386
Plaques de stockage à puits profonds, 96 puits, 0,8 ml
Microplaques Microplaques deepwell
En PP. Plaques 96 puits pour stockage d'échantillons.
  • Volume de travail de 0,8 ml lorsqu'elles sont scellées avec de l'adhésif ou des films de thermoscellage, 0,7 ml lorsqu'elles sont scellées avec des barrettes de bouchons pour plaque de stockage ou 0,55 ml lorsqu'elles sont scellées avec un tapis de scellage à 96 bouchons
  • Fond de puits conique pour récupération des échantillons facilitée
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité