Plaques de stockage à puits profonds, 96 puits, 2,2 ml, Mark II
Fournisseur: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0932
732-4910EA 314 EUR InStock
732-4910
Plaques de stockage à puits profonds, 96 puits, 2,2 ml, Mark II
Microplaques Microplaques deepwell
En PP. Plaques 96 puits à puits ronds pour stockage et applications de criblage.
  • 2,2 ml working volume when sealed with adhesive or heat seals or 1,8 ml when sealed with 96-cap sealing mat
  • Conical well bottom for ease of sample retrieval
  • Raised rim design with support and stacking ring
Couleur: naturel.
Colour: Natural
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité