Barrettes de bouchons pour plaques de stockage
Fournisseur: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0981
732-4922EA 59.1 EUR InStock
732-4922
Barrettes de bouchons pour plaques de stockage
Scellés Microplaque Sceaux
Barrettes de 8 bouchons pour la fermeture de plaques de stockage et tubes sur portoirs. Les bandes sont compatibles avec les microplaques, les plaques de stockage 0,8 ml, les plaques de stockage puits rond 1,2 ml et la gamme de tubes sur portoirs 1,2 ml.
  • Chaque capuchon est numéroté individuellement
  • Scellement simultané de 8 puits
  • Languettes aux extrémités pour un retrait facile
  • Profil bas pour une augmentation du volume des puits
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité