Plaques de stockage, 48 puits, 6,0 ml
Fournisseur: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0988
732-4923EA 358 EUR InStock
732-4923
Plaques de stockage, 48 puits, 6,0 ml
Microplaques Microplaques deepwell
En PP. Plaques à 48 puits carrés pour le stockage d'échantillons.
  • Volume de travail de 6,0 ml après fermeture par adhésif ou thermoscellage
  • Puits à fond pyramidal pour un retrait aisé des échantillons
  • Nervures de support et d'empilement
  • Possibilités de scellage: thermoscellage, fermeture par adhésif perméable aux gaz, fermeture par adhésif et tapis de scellage
Couleur: naturel
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité