Opslagplaten, 96-wells, V-bodem
Fournisseur: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-1058
732-4942EA 359 EUR InStock
732-4942
Opslagplaten, 96-wells, V-bodem
Microplaten Deepwell-microplaten
PP.
  • Wells met V-bodem voor optimale terugwinning van monsters
  • Versterkte rand voor robotmanipulatie
  • Maximaal wellvolume 0,2 ml
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité