Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Barrettes de tubes et bouchons PCR, 0,2 ml

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
AB-0264/B AB-0266 AB-0451 AB-0452 AB-0490 AB-0264 AB-1112 AB-1113 AB-1114 AB-0264/G AB-0264/P AB-0264/R AB-0264/W AB-0264/Y AB-1183 AB-1182 AB-1191 AB-0496
732-0041EA 266 EUR InStock
732-0041 732-4802 732-4809 732-4810 732-0059 732-4800 732-4946 732-4947 732-4948 732-0042 732-0043 731-0252 731-0253 732-0044 732-0884 732-0883 732-0623 731-0433
Barrettes de tubes et bouchons PCR, 0,2 ml
Tubes Tubes PCR
PP.

  • Strips of 8 and 12 tubes with or without cap strips
  • Suitable for 0,2 ml thermal cycler blocks
  • 0,25 ml maximum tube capacity when capped
  • Can be cut into individual tubes
  • Flat or domed cap strips available
  • Certified free from DNase, RNase and Human DNA

Suitable for use in 96-well V-bottom thermal cycler blocks.

Colour: Clear, unless otherwise stated. Other colours available on request.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..