Plaques pour PCR, 384 puits, Thermo-Fast®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
TF-0384
732-4961EA 279 EUR InStock
732-4961
Plaques pour PCR, 384 puits, Thermo-Fast®
Microplaques Plaques PCR
En PP. Conçue pour la réalisation de PCR à haut débit, cette plaque 384 puits est compatible avec la majorité des instruments pour PCR, qPCR et de séquençage sur 384 puits.
  • La jupe complète et le plateau rigide permettent de minimiser la distorsion lors de la PCR, ce qui permet une utilisation avec les systèmes robotisés
  • Les huit trous dans la jupe facilitent le positionnement et le retrait du thermocycleur
  • Certifiée exempte de DNase, de RNase et d'ADN génomique humain
  • La grille de repérage alphanumérique et les coins coupés facilitent l'orientation
Volume de puits maximum: 40 µl
Volume de couplage: 25 µl
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité