L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Film de scellage pour microplaques PCR, Axygen® UltraClear
Fournisseur: Corning
UC-500
732-7509EA 383 EUR InStock
732-7509
Film de scellage pour microplaques PCR, Axygen® UltraClear
Scellés Microplaque Sceaux
Pour le scellage de microplaques PCR à 96 et 384 puits.
  • La clarté du film permet une analyse optique pendant les PCR en temps réel
  • Ruban adhésif sensible à pression unique ne laissant aucun résidu collant
  • Plage de températures de fonctionnement : –40 à +104 °C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité