Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(Dimethylamino)azobenzène, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ100

73225-25MG
73225-25MGEA 141 EUR InStock
73225-25MG
4-(Dimethylamino)azobenzène, Supelco®
4-(Dimethylamino)azobenzène


Formule: C₁₄H₁₅N₃
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 113…117 °C
Densité: 1.2233 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008308
Numéro CAS: 60-11-7
EINECS: 200-455-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,03279
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=167c456c2cf6a92e07e9e5b0a43e0d74604beb99&vid=63e8698e24ddda5a7e3a37dc2b75eb02f2be03a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité