dNTP Mix
Fournisseur: Quantabio
95062-01K
733-1271EA 499 EUR InStock
733-1271
dNTP Mix
Réactifs pour acides nucléiques Nucléotides
Le mélange dNTP 10 mM est une solution de désoxyribonucléosides triphosphates de haute pureté, fonctionnellement qualifiée pour la PCR quantitative en temps réel (qPCR). Il convient à une utilisation dans la PCR en point final conventionnelle, la qPCR en temps réel, la synthèse d'ADNc de premier brin, ainsi qu'à d'autres applications utilisant les dNTP comme substrat. L'utilisation de dNTP certifiés pour qPCR constitue une mesure simple mais importante pour garantir la reproductibilité des tests.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité