Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium chlorure 5 mol/l (5 N) en solution aqueuse, AccuGENE®

Fournisseur: LONZA

51202
733-1633EA 53.2 EUR InStock
733-1633
Sodium chlorure 5 mol/l (5 N) en solution aqueuse, AccuGENE®
Sodium chlorure


Formule: NaCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité