Protease inhibitor cocktail, FOCUS™ ProteaseArrest™
Fournisseur: G Bioscienes
786-108F
733-1945EA 436 EUR InStock
733-1945
Protease inhibitor cocktail, FOCUS™ ProteaseArrest™
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
A ready to use, 100X concentrated, broad range protease inhibitor cocktail that is fully compatible with 2D electrophoresis and subsequent mass spectrometry.
  • Compatible to 2D gel electrophoresis
  • Broad spectrum protease inhibitor cocktail
  • 100X concentrated, ready to use solution
  • Inhibition of protease activity in protein preparations
  • Suitable for 2D gel sample preparation for protection of protein samples
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité