Protease inhibitor cocktail, Recom ProteaseArrest™
Fournisseur: G Bioscienes
786-376
733-1997EA 184 EUR InStock
733-1997
Protease inhibitor cocktail, Recom ProteaseArrest™
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
Recom ProteaseArrest™ is a broad range, bacterial, 100X concentrated, ready to use protease inhibitor cocktail. Recom ProteaseArrest™ offers greater protection for recombinant proteins expressed and purified from bacteria. Recom ProteaseArrest™ inhibits bacterial serine, cysteine, metallo- and other bacterial specific proteases, including aminopeptidases and aspartic proteases.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité