White light box
Fournisseur: EDVOTEK
552
733-2003EA 231 EUR InStock
733-2003
White light box
Éclairages Boîtes lumineuses
The Edvotek White Light Box features a spacious 25×25 cm viewing area illuminated by long life LEDs and is housed in a slim aluminium body. It is designed to safely enhance the visualisation of DNA stained with FlashBlue™, proteins stained with Coomassie Blue and autoradiograms.
Power: 8 W
Dual Voltage: 110/220 V, 50/60 Hz
Dimensions: 345×248 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité