Système de documentation sur gel, Syngene G:BOX Chemi XRQ
Fournisseur: Syngene (a division of the Synoptics group)
GBOX-CHEMI-XRQ
733-2350EA 15570 EUR InStock
733-2350
Système de documentation sur gel, Syngene G:BOX Chemi XRQ
Systèmes de photodocumentation
The Syngene G:BOX Chemi XRQ gel imaging system is designed for extended fluorescence applications and chemiluminescent Western blots. The G:BOX Chemi XRQ offers high quantum efficiency (73% at 425 nm) and 4 megapixel images with enhanced cooling for longer exposure times. Functional control of the G:BOX Chemi XRQ is handled by the GeneSys automatic control software, although full manual control is also possible.
  • Effective resolution up to 16 megapixels
  • Motor driven lens (with feedback) and seven position filter wheel (with UV filter to extend applications)
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité