Kits de biotinylation, ChromaLink™
Fournisseur: TRILINK BIOTECHNOLOGIES
B-9007-105K
733-2500EA 998 EUR InStock
733-2500
Kits de biotinylation, ChromaLink™
Tests Essais protéiniques
Le kit de marquage des protéines ChromaLink offre une solution complète pour la biotinylation quantitative des protéines de 20 kDa à 200 kDa et de 25 µg à 1 mg. Ce kit intègre de la biotine traçable sur les protéines et permet une vérification directe de l'intégration de la biotine par simple mesure spectroscopique. Une simple mesure d'absorbance à 280 nm et 354 nm permet de déterminer la concentration et le nombre de biotine incorporée par protéine.
  • Kit complet contenant suffisamment de substance pour la biotinylation de cinq échantillons de 25 microgrammes à 1 milligramme
  • Méthode rapide et facile pour la biotinylation et la détermination de l'étendue du marquage des protéines avec un réactif
  • Des calculs simples basés sur l'absorption des UV déterminent l'intégration totale de la biotine (moles de biotine par mole de protéine/peptide)
  • Essai non destructeur, ne détruit pas l'échantillon biotinylé
Informations de commande: Chaque kit contient: Biotine Sulfo-Chromlink (5×0,5 mg), 10X tampon de modification (2×1,0 ml), 10X PBS (2×1,0 ml), colonnes de centrifugation de dessalage Zeba™ (12), tubes de prélèvement (pas de couvercle) (24×1,5 ml), tubes de stockage (12×1,5 ml), IgG bovine à 1 mg/ml (0,5 ml), IgG biotinylée à 1 mg/ml (0,5 ml).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité