L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, TEMPase Hot Start 2× master mix
Fournisseur: VWR Chemicals
733-1841EA 2200 EUR InStock
733-1841 733-1840 733-2569 733-2582 733-2585
VWR®, TEMPase Hot Start 2× master mix
Réactifs pour acides nucléiques End-point PCR Enzymes and Kits
TEMPase Hot Start DNA Polymerase Master Mix and Blue TEMPase Master Mix are good alternatives to TEMPase Hot Start DNA Polymerase. These master mixes offer easy reaction assembly at room temperature, reduced set-up time and fewer handling steps, which lead to increased reproducibility. As a consequence TEMPase Hot Start DNA Polymerase Master Mix is highly suited to standard tests.
The blue loading dye in Blue TEMPase Hot Start DNA Polymerase Master Mix facilitates direct gel loading, and eliminates the need for separate loading dye - no need for time-consuming sample preparation before electrophoresis.
Multiplex 2× Master Mix is composed of TEMPase Hot Start DNA Polymerase and a specialised buffer system designed for multiplex PCR.
Information de livraison: TEMPase Hot Start DNA Polymerase Master Mix and Blue TEMPase Master Mix are available in two variations, either based on Key Buffer (Master Mix K) or Combination Buffer (Master Mix C) to suit different PCR requirements. Additional MgCl₂ is included in the kit to enable optimisation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité