ADN polymérase Taq sans glycérol, VWR®
Fournisseur: VWR Chemicals
733-2873EA 1750 EUR InStock
733-2873 733-2874 733-2875
ADN polymérase Taq sans glycérol, VWR®
Réactifs pour acides nucléiques End-point PCR Enzymes and Kits
L'ADN polymérase Taq hautement concentrée, sans glycérol, 50 U/µl, est idéale pour l'utilisation industrielle et la fabrication de kits de diagnostic PCR.
  • Convient aux tests automatisés à haut débit
  • Convient aux applications impliquant la lyophilisation
  • Convient pour le pipetage assisté par robot
  • Idéal pour les fabricants de kits
  • Concentration : 50 U/µl
  • fidélité : 1×Taq
  • Taille de l'amplicon : <5 kb
L'ADN polymérase Taq sans glycérol 50 U est une ADN polymérase recombinante thermostable, qui présente une activité très élevée dans l'extension des amorces et d'autres applications de biologie moléculaire. L'enzyme est isolée du Thermus aquaticus et a un poids moléculaire d'environ 94 kDa.
L'ADN polymérase Taq sans glycérol possède à la fois une activité ADN polymérase 5'→3' et une activité exonucléase 5'→3'. L'enzyme est dépourvue d'une activité 3'→5' exonucléase (pas de capacité de relecture). L'ADN polymérase Taq sans glycérol laisse un surplomb en A', ce qui rend l'enzyme idéale pour le clonage TA.
La formulation sans glycérol la rend particulièrement adaptée à la lyophilisation et à l'automatisation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..