Solution d'extraction rapide d'ADN, VWR®
Fournisseur: VWR Chemicals
733-2876EA 58.1 EUR InStock
733-2876 733-2877
Solution d'extraction rapide d'ADN, VWR®
Réactifs pour acides nucléiques End-point PCR Enzymes and Kits
La solution d'extraction rapide d'ADN permet une extraction prompte et efficace d'ADN prêt pour la PCR à partir de tissus de mammifères. L'ADN est prêt en huit minutes. Le protocole à un seul réactif est divisé en deux étapes simples de chauffage, qui peuvent être directement suivies d'une analyse PCR, comme le dépistage et le génotypage.
  • Mise en place d'un seul réactif
  • Protocole rapide de huit minutes
  • ADN prêt pour la PCR
  • Extraits d'ADN de tissus de mammifères et de bactéries
  • Réactifs non-toxiques
  • Compatible avec les systèmes automatisés
L'ADN peut être extrait de nombreux types d'échantillons différents, par exemple les queues ou les oreilles de souris, la salive, les bactéries et les tissus de mammifères. L'extraction d'ADN à l'aide d'un seul réactif est facile à mettre à l'échelle et peut être réalisée par des plates-formes d'automatisation robotique. En fonction de la taille de l'échantillon, l'extraction d'ADN peut être réalisée dans des tubes PCR ou dans des tubes de 1,5 ml, en utilisant un thermocycleur ou un bloc chauffant.
Taille de préparation : 100 µl
Méthode/format : Extraction d'ADN
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité