Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

FAST HiFi DNA Polymerase, 2 U/µl

Fournisseur: VWR Chemicals

733-2880EA 138 EUR InStock
733-2880 733-2881 733-2882 733-2883
FAST HiFi DNA Polymerase, 2 U/µl
Réactifs pour acides nucléiques End-point PCR Enzymes and Kits
FAST HiFi DNA Polymerase 2 U/µl est une ADN polymérase de relecture présentant les caractéristiques suivantes : haute fidélité >60X Taq ADN Polymérase, la capacité d'amplifier des cibles d'ADN problématiques, telles que celles avec un contenu GC faible à élevé et la capacité d'effectuer l'amplification sur des cibles d'ADN longues. Elle est recommandée pour les applications, qui exigent une fidélité extrêmement élevée comme le clonage/le sous-clonage, les applications NGS et la mutagenèse..

  • Haute fidélité: >60X Taq fidélité
  • Activité exonucléase de correction 3'→5
  • Traite jusqu'à 18 kb à partir de matrices complexes (ex. : ADNg humain)
  • Bonne couverture sur les matrices d'ADN à teneur en GC faible à élevée
  • Taux d'extension rapide : 10 s/kb

FAST HiFi DNA Polymerase 2 U/µl présente à la fois une activité ADN polymérase 5'→3' et une activité exonucléase de lecture de preuve 3'→5' permettant à cette polymérase de corriger les inadéquations de paires de bases. Elle est soutenue par le tampon 5X Fast HiFi Buffer permettant une amplification robuste sur des cibles d'ADN avec un contenu GC faible à élevé et des cibles d'ADN longues.

Pour les amplicons difficiles, tels que les échantillons d'ADN riches en GC, ceux présentant des structures secondaires complexes ou de longs amplicons, il est recommandé d'ajouter une solution de 1 à 2 M de renforçateur de bétaïne.

Pour une manipulation plus pratique, l'ADN polymérase Fast HiFi 2 U/µl est également disponible en master mix (2X).

Types d'échantillons : ADNg, ADN plasmidique, ADN bactérien, λADN et autres modèles d'ADN.

Attention: For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.


Commander maintenant

 

COMMANDE


Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Concentration Volume Units Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
ADN polymérase HiFi rapide 2 U/µl 100 U - 1×0,05 ml - 100 EU 733-2880
ADN polymérase HiFi rapide 2 U/µl 500 U - 1×0,25 ml - 500 EU 733-2881
ADN polymérase HiFi rapide 2 U/µl 1000 U 2 U/μL 2×0,25 ml 1.000 units 1.000 EU 733-2882
ADN polymérase HiFi rapide 2 U/µl 2500 U 2 U/μL 5×0,25 ml 2.500 units 2.500 EU 733-2883

Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf

claquement

Veuillez sélectionner l'article

Entrer les détails

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..