FAST HiFi DNA Polymerase, 2 U/µl
Fournisseur: VWR Chemicals
733-2880EA 138 EUR InStock
733-2880 733-2881 733-2882 733-2883
FAST HiFi DNA Polymerase, 2 U/µl
Réactifs pour acides nucléiques End-point PCR Enzymes and Kits
FAST HiFi DNA Polymerase 2 U/µl est une ADN polymérase de relecture présentant les caractéristiques suivantes : haute fidélité >60X Taq ADN Polymérase, la capacité d'amplifier des cibles d'ADN problématiques, telles que celles avec un contenu GC faible à élevé et la capacité d'effectuer l'amplification sur des cibles d'ADN longues. Elle est recommandée pour les applications, qui exigent une fidélité extrêmement élevée comme le clonage/le sous-clonage, les applications NGS et la mutagenèse..
  • Haute fidélité: >60X Taq fidélité
  • Activité exonucléase de correction 3'→5
  • Traite jusqu'à 18 kb à partir de matrices complexes (ex. : ADNg humain)
  • Bonne couverture sur les matrices d'ADN à teneur en GC faible à élevée
  • Taux d'extension rapide : 10 s/kb
FAST HiFi DNA Polymerase 2 U/µl présente à la fois une activité ADN polymérase 5'→3' et une activité exonucléase de lecture de preuve 3'→5' permettant à cette polymérase de corriger les inadéquations de paires de bases. Elle est soutenue par le tampon 5X Fast HiFi Buffer permettant une amplification robuste sur des cibles d'ADN avec un contenu GC faible à élevé et des cibles d'ADN longues.
Pour les amplicons difficiles, tels que les échantillons d'ADN riches en GC, ceux présentant des structures secondaires complexes ou de longs amplicons, il est recommandé d'ajouter une solution de 1 à 2 M de renforçateur de bétaïne.
Pour une manipulation plus pratique, l'ADN polymérase Fast HiFi 2 U/µl est également disponible en master mix (2X).
Types d'échantillons : ADNg, ADN plasmidique, ADN bactérien, λADN et autres modèles d'ADN.
Attention: For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité