Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

FAST HiFi DNA Polymerase, Master mix (2X), VWR®

Fournisseur: VWR Chemicals

733-2884EA 214 EUR InStock
733-2884 733-2885 733-2886 733-2887
FAST HiFi DNA Polymerase, Master mix (2X), VWR®
Réactifs pour acides nucléiques End-point PCR Enzymes and Kits
Fast HiFi DNA Polymerase 2 U/µl est une ADN polymérase de relecture présentant les caractéristiques suivantes : haute fidélité >60X Taq ADN Polymérase, la capacité d'amplifier des cibles d'ADN problématiques, telles que celles avec un contenu GC faible à élevé et la capacité d'effectuer l'amplification sur des cibles d'ADN longues. Elle est recommandée pour les applications, qui exigent une fidélité extrêmement élevée comme le clonage/le sous-clonage, les applications NGS et la mutagenèse.

  • Master mix (2x) tout-en-un pour une grande simplicité d'utilisation
  • Haute fidélité : >60X Taq fidélité
  • Activité exonucléase de correction 3'→5
  • Traite jusqu'à 11 kb à partir de matrices complexes (ex. : ADNg humain)
  • Bonne couverture sur les matrices d'ADN à teneur en GC faible à élevée
  • Taux d'extension rapide : 10 s/kb

Fast HiFi DNA Polymerase Master Mix (X2) est un mélange réactionnel prêt à l'emploi composé d'ADN polymérase Fast HiFi et d'un système de tampon optimisé comprenant des dNTPs et du chlorure de magnésium, permettant une amplification robuste sur des cibles d'ADN avec un contenu GC faible à élevé et des cibles d'ADN longues. Fast HiFi DNA PolymeraseHiFi présente à la fois une activité ADN polymérase 5'→3' et une activité exonucléase de lecture de preuve 3'→5' permettant à cette polymérase de corriger les inadéquations de paires de bases.

Pour les amplicons difficiles, tels que les échantillons d'ADN riches en GC, ceux présentant des structures secondaires complexes ou de longs amplicons, il est recommandé d'ajouter une solution de 1 à 2 M de renforçateur de bétaïne.

Fast HiFi DNA Polymerase Master Mix (X2) est recommandé pour les applications qui nécessitent une fidélité extrêmement élevée, telles que le clonage/sous-clonage, les applications NGS et la mutagenèse.

Types d'échantillons : ADNg, ADN plasmidique, ADN bactérien, λADN et autres modèles d'ADN.


Commander maintenant

 

COMMANDE


Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Volume Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
ADN polymérase HiFi rapide 2x Master mix 100 réactions 2×1,25 ml 100 Tests 733-2884
ADN polymérase HiFi rapide 2x Master mix 500 réactions 10×1,25 ml 500 Tests 733-2885
ADN polymérase HiFi rapide 2x Master mix 1000 réactions 50×1,25 ml 2.500 Tests 733-2886
ADN polymérase HiFi rapide 2x Master mix 2500 réactions 25×5 ml 5.000 Tests 733-2887

Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf

claquement

Veuillez sélectionner l'article

Entrer les détails

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..