FAST HiFi DNA Polymerase, Master mix (2X), VWR®
Fournisseur: VWR Chemicals
733-2884EA 214 EUR InStock
733-2884 733-2885 733-2886 733-2887
FAST HiFi DNA Polymerase, Master mix (2X), VWR®
Réactifs pour acides nucléiques End-point PCR Enzymes and Kits
Fast HiFi DNA Polymerase 2 U/µl est une ADN polymérase de relecture présentant les caractéristiques suivantes : haute fidélité >60X Taq ADN Polymérase, la capacité d'amplifier des cibles d'ADN problématiques, telles que celles avec un contenu GC faible à élevé et la capacité d'effectuer l'amplification sur des cibles d'ADN longues. Elle est recommandée pour les applications, qui exigent une fidélité extrêmement élevée comme le clonage/le sous-clonage, les applications NGS et la mutagenèse.
  • Master mix (2x) tout-en-un pour une grande simplicité d'utilisation
  • Haute fidélité : >60X Taq fidélité
  • Activité exonucléase de correction 3'→5
  • Traite jusqu'à 11 kb à partir de matrices complexes (ex. : ADNg humain)
  • Bonne couverture sur les matrices d'ADN à teneur en GC faible à élevée
  • Taux d'extension rapide : 10 s/kb
Fast HiFi DNA Polymerase Master Mix (X2) est un mélange réactionnel prêt à l'emploi composé d'ADN polymérase Fast HiFi et d'un système de tampon optimisé comprenant des dNTPs et du chlorure de magnésium, permettant une amplification robuste sur des cibles d'ADN avec un contenu GC faible à élevé et des cibles d'ADN longues. Fast HiFi DNA PolymeraseHiFi présente à la fois une activité ADN polymérase 5'→3' et une activité exonucléase de lecture de preuve 3'→5' permettant à cette polymérase de corriger les inadéquations de paires de bases.
Pour les amplicons difficiles, tels que les échantillons d'ADN riches en GC, ceux présentant des structures secondaires complexes ou de longs amplicons, il est recommandé d'ajouter une solution de 1 à 2 M de renforçateur de bétaïne.
Fast HiFi DNA Polymerase Master Mix (X2) est recommandé pour les applications qui nécessitent une fidélité extrêmement élevée, telles que le clonage/sous-clonage, les applications NGS et la mutagenèse.
Types d'échantillons : ADNg, ADN plasmidique, ADN bactérien, λADN et autres modèles d'ADN.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité