Cycleur qPCR, Q
Fournisseur: Quantabio
95900-4C 95915-20
733-2630EA 20550 EUR InStock
733-2630 733-2892
Cycleur qPCR, Q
Thermocycleurs PCR
Le cycleur qPCR Q utilise une technologie d’induction magnétique brevetée pour chauffer rapidement les échantillons. Les échantillons sont ensuite refroidis par de l’air pulsé, ce qui permet d’acquérir les données en seulement 25 minutes. Disponible en modèle à quatre canaux, le système optique robuste acquiert tous les canaux simultanément et permet de réaliser les essais multiplexés les plus rapides.
  • Acquisition ultra-rapide des données - 35 cycles en 25 minutes (temps de cycle obtenus avec des mélanges Master Mix à cycle rapide et des conceptions de
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Des packs d'extension de garantie sont disponibles pour cet instrument.
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité