Dibutylammonium acetate 0.5 M dans l'eau, LiChropur™ pour la chromatographie de paires d'ions, Supelco®
Fournisseur: Merck
73345-6EA
73345-6EAEA 368 EUR InStock
73345-6EA
Dibutylammonium acetate 0.5 M dans l'eau, LiChropur™ pour la chromatographie de paires d'ions, Supelco®
Dibutylammonium acetate
Dibutylammonium acetate is an ion-pairing agent with quaternary ammonium ions. It generally helps in ionization of carbohydrate fragments providing a volatile solvent for the mass spectrometric technique.
Conditionnement: Concentrate in ampules for 6x1 l 0.005 M ready-to-use solution
Formule: C₈H₁₉N
Numéro MDL: MFCD00191381
Numéro CAS: 19070-91-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc17cf6ededd106386cb2f5812a4a0406a9f0082&vid=519a7cfdb070a98ff2cd079c27fa6e1095d8fce9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité